Ruthenium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
238058-1G 238058-5G
SIAL238058-1GEA 109 EUR InStock
SIAL238058-1G SIAL238058-5G
Ruthenium(IV)oxid, Sigma-Aldrich®
Ruthenium(IV)oxid
Formel: O₂Ru
MW: 133.07 g/mol
Melting Pt: 1200
Dichte: 6.97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00074857
CAS-Nummer: 12036-10-1
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: 5.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge