Pentadecan-15-olid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
419133-100G 419133-25G
SIAL419133-100GEA 137 EUR InStock
SIAL419133-100G SIAL419133-25G
Pentadecan-15-olid, Sigma-Aldrich®
Pentadecan-15-olid
Formel: C₁₅H₂₈O₂
MDL Number: MFCD00039667
CAS-Nummer: 106-02-5
EINECS: 203-354-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge