Hexadecan-16-olid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
540757-10G 540757-50G
SIAL540757-10GEA 86.7 EUR InStock
SIAL540757-10G SIAL540757-50G
Hexadecan-16-olid, Sigma-Aldrich®
Hexadecan-16-olid
Formel: C₁₆H₃₀O₂
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00039668
CAS-Nummer: 109-29-5
EINECS: 203-662-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge