Span® 20, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
S6635-1L S6635-250ML
SIALS6635-1LEA 221 EUR InStock
SIALS6635-1L SIALS6635-250ML
Span® 20, Sigma-Aldrich®
Span® 20
Formel: C₁₈H₃₄O₆
MW: 346.46 g/mol
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005365
CAS-Nummer: 1338-39-2
EINECS: 215-663-3
Merck Index: 12,08872
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge