Sorbitanmonostearat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W302805-10KG W302805-1KG
SIALW302805-10KGEA 1040 EUR InStock
SIALW302805-10KG SIALW302805-1KG
Sorbitanmonostearat, Sigma-Aldrich®
Sorbitanmonostearat
Formel: C₂₄H₄₆O₆
MW: 430.63 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005366
CAS-Nummer: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge