L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
A7506-5KG A7506-100G A7506-1KG A7506-25G A7506-500G
SIALA7506-5KGEA 744 EUR InStock
SIALA7506-5KG SIALA7506-100G SIALA7506-1KG SIALA7506-25G SIALA7506-500G
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Melting Pt: 190…192 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=e9963b7e48d8cc75fd20930e6d7ca169a79163fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge