L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W210901-10KG W210901-1KG W210901-25KG
SIALW210901-10KGEA 483 EUR InStock
SIALW210901-10KG SIALW210901-1KG SIALW210901-25KG
L(+)-Ascorbinsäure, Sigma-Aldrich®
L(+)-Ascorbinsäure
Formel: C₆H₈O₆
MW: 176.13 g/mol
Siedepunkt: 553
Melting Pt: 190…192 °C
Dichte: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064328
CAS-Nummer: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=e9963b7e48d8cc75fd20930e6d7ca169a79163fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..