Natrium-L(+)-ascorbat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
14033.01 14033.02
SERA14033.01EA 0 EUR InStock
SERA14033.01 SERA14033.02
Natrium-L(+)-ascorbat
Natrium-L(+)-ascorbat
Formel: C₆H₇NaO₆
MW: 198.11 g/mol
Melting Pt: 219
Dichte: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082340
CAS-Nummer: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge