9-Phenanthrencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P11603-10G P11603-2.5G
SIALP11603-10GEA 391 EUR InStock
SIALP11603-10G SIALP11603-2.5G
9-Phenanthrencarbaldehyd, Sigma-Aldrich®
9-Phenanthrencarbaldehyd
Formel: C₁₅H₁₀O
MW: 206.24 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001175
CAS-Nummer: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge