Phenanthren 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 20.1 EUR InStock
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
Phenanthren 97%
Phenanthrene
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 95…101 °C
Dichte: 1,063 g/cm³
Flash-Pt: 153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001168
CAS-Nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge