Phenanthren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: MERCK MILLIPORE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.22122.0100 8.22122.0250
8.22122.0100EA 147 EUR InStock
8.22122.0100 8.22122.0250
Phenanthren zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Phenanthrene
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 97…99 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001168
CAS-Nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 1.15 mg/l (25 °C)
Melting Point 97 - 100 °C
Molar Mass 178.23 g/mol
Bulk Density 690 kg/m3
Boiling Point 336 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.00012 hPa (20 °C)
Flash Point 171 °C
Ignition Point 450 °C
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge