Phenanthren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
695114-1G 695114-5G
SIAL695114-1GEA 48.8 EUR InStock
SIAL695114-1G SIAL695114-5G
Phenanthren, Sigma-Aldrich®
Phenanthrene
Formel: C₁₄H₁₀
Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 97…99 °C
Dichte: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 153 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001168
CAS-Nummer: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,07354
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge