Ethidiumbromid
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
21238.01 21238.02
SERA21238.01EA 0 EUR InStock
SERA21238.01 SERA21238.02
Ethidiumbromid
Ethidiumbromid
Formel: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31 g/mol
Siedepunkt: 72 °C (0.1 mmHg)
Melting Pt: 261…264 °C
Dichte: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: <100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011724
CAS-Nummer: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen f&uuml;r Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..