3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin 98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B24049.03 B24049.06 B24049.14
B24049.03EA 69.5 EUR InStock
B24049.03 B24049.06 B24049.14
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridin 98%
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
Purity: 98% CAS No.: 52009-64-0 Molecular Formula: C19H15N3 Formula Weight: 285.35 Melting Point: 196-198° MDL No.: MFCD00075152
Formel: C₁₉H₁₅N₃
MW: 285.35 g/mol
Melting Pt: 196…198 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075152
CAS-Nummer: 52009-64-0
EINECS: 257-602-3
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge