2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
342300-1G 342300-5G
SIAL342300-1GEA 37.8 EUR InStock
SIAL342300-1G SIAL342300-5G
2-Amino-6-chlorpurin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-6-chlorpurin
Formel: C₅H₄ClN₅
MW: 169.57 g/mol
Melting Pt: 300
MDL Number: MFCD00075252
CAS-Nummer: 10310-21-1
EINECS: 233-686-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge