Guanin 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
120250100 120250250 120251000
ACRO120250100EA 31.7 EUR InStock
ACRO120250100 ACRO120250250 ACRO120251000
Guanin 99+%
Guanin
Formel: C₅H₅N₅O
Melting Pt: 360 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071533
CAS-Nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
HPLC ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Ratio of Absorbances lambda max. 248 nm, pH 1
Titration with HClO4 ≥99.0 % (On dry substance)
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge