Guanin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
G11950-25G G11950-100G G11950-10G
SIALG11950-25GEA 33 EUR InStock
SIALG11950-25G SIALG11950-100G SIALG11950-10G
Guanin, Sigma-Aldrich®
Guanin
Formel: C₅H₅N₅O
Melting Pt: > 220 °C
Dichte: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00071533
CAS-Nummer: 73-40-5
EINECS: 200-799-8
Merck Index: 13,04580
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge