Xanthin ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A11077.14 A11077.22
A11077.14EA 76.6 EUR InStock
A11077.14 A11077.22
Xanthin ≥99%
Xanthin
Purity: 99% CAS No.: 69-89-6 Molecular Formula: C5H4N4O2 Formula Weight: 152.11 Odour: Odourless Melting Point: 300° Beilstein Reference: 8733 Merck Reference: 14,10059 MDL No.: MFCD00078453
Formel: C₅H₄N₄O₂
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078453
CAS-Nummer: 69-89-6
EINECS: 200-718-6
Merck Index: 14,10059
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge