6-Benzylaminopurin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
023324-25G 023324-5G
FLUO023324-25GEA 39.9 EUR InStock
FLUO023324-25G FLUO023324-5G
6-Benzylaminopurin
6-Benzylaminopurin
Formel: C₁₂H₁₁N₅
MW: 225.25 g/mol
Melting Pt: 230…234 °C
MDL Number: MFCD00005572
CAS-Nummer: 1214-39-7
EINECS: 214-927-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge