2,6-Dichlorpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
132497-25G 132497-5G
SIAL132497-25GEA 87.4 EUR InStock
SIAL132497-25G SIAL132497-5G
2,6-Dichlorpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,6-Dichloropyrazine
Formel: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.98 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (40 mmHg)
Melting Pt: 57…58 °C
Dichte: 1.713 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006125
CAS-Nummer: 4774-14-5
EINECS: 225-316-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge