2,3-Diethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W313602-100G-K W313602-1KG-K
SIALW313602-100G-KEA 237 EUR InStock
SIALW313602-100G-K SIALW313602-1KG-K
2,3-Diethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3-Diethylpyrazine
Formel: C₈H₁₂N₂
Dichte: 0,97 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006151
CAS-Nummer: 15707-24-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge