2,3-Dimethylpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009615-25G 009615-100G
FLUO009615-25GEA 34.1 EUR InStock
FLUO009615-25G FLUO009615-100G
2,3-Dimethylpyrazin
2,3-Dimethylpyrazine
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 156 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –12 °C
Dichte: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006144
CAS-Nummer: 5910-89-4
EINECS: 227-630-0
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge