2-Ethyl-3-methylpyrazin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
002731-5G 002731-25G
FLUO002731-5GEA 36 EUR InStock
FLUO002731-5G FLUO002731-25G
2-Ethyl-3-methylpyrazin
2-Ethyl-3-methylpyrazine
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 170
Dichte: 0.99 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006150
CAS-Nummer: 15707-23-0
EINECS: 239-799-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge