2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
183938-100G 183938-25G
SIAL183938-100GEA 142 EUR InStock
SIAL183938-100G SIAL183938-25G
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin, Sigma-Aldrich®
2,3,5,6-Tetramethylpyrazin
Formel: C₈H₁₂N₂
MW: 136.2 g/mol
Siedepunkt: 190
Dichte: 1.15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006146
CAS-Nummer: 1124-11-4
EINECS: 214-391-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge