5-Brom-2-chlornicotinsäure
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10W-0709.500 10W-0709.1 10W-0709.5 10W-0709.10
BIOT10W-0709.500EA 0 EUR InStock
BIOT10W-0709.500 BIOT10W-0709.1 BIOT10W-0709.5 BIOT10W-0709.10
5-Brom-2-chlornicotinsäure
5-Brom-2-chlornicotinsäure
Formel: C₆H₃BrClNO₂
MDL Number: MFCD03844847
CAS-Nummer: 29241-65-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge