2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
4T-0646.500 4T-0646.1 4T-0646.5 4T-0646.10 KO4T-0646.0001
BIOT4T-0646.500EA 0 EUR InStock
BIOT4T-0646.500 BIOT4T-0646.1 BIOT4T-0646.5 BIOT4T-0646.10 ABCRKO4T-0646.0001
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
2-Amino-3-brom-5-chlorpyridin
Formel: C₅H₄BrClN₂
MDL Number: MFCD00955627
CAS-Nummer: 26163-03-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge