5-Bromnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228435-10G 228435-50G
SIAL228435-10GEA 58 EUR InStock
SIAL228435-10G SIAL228435-50G
5-Bromnicotinsäure, Sigma-Aldrich®
5-Bromnicotinsäure
Formel: C₆H₄BrNO₂
Siedepunkt: 300 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 184…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009783
CAS-Nummer: 20826-04-4
EINECS: 244-065-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge