2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010342-1G 010342-2.5G
FLUO010342-1GEA 0 EUR InStock
FLUO010342-1G FLUO010342-2.5G
2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
2,4,6-Tribrom-3,5-difluorpyridin
Formel: C₅Br₃F₂N
MW: 351.77 g/mol
CAS-Nummer: 30841-93-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge