2-Chlorisonicotinamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB06910DA SPB06910EA SPB06910
MAYBSPB06910DAEA 0 EUR InStock
MAYBSPB06910DA MAYBSPB06910EA ABCRSPB06910
2-Chlorisonicotinamid
2-Chlorisonicotinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
MDL Number: MFCD00221401
CAS-Nummer: 100859-84-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge