6-Chlornicotinamid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
RF04494.1 RF04494.10 RF04494.50
MAYBRF04494.1EA 0 EUR InStock
MAYBRF04494.1 MAYBRF04494.10 MAYBRF04494.50
6-Chlornicotinamid
6-Chlornicotinamid
Formel: C₆H₅ClN₂O
MW: 156.57 g/mol
MDL Number: MFCD00006242
CAS-Nummer: 6271-78-9
EINECS: 228-456-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge