2-Chlorisonicotinsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
CFF134.2.5 CFF134.5 010413-5G 010413-25G 010413-100G
CHMPCFF134.2.5EA 348 EUR InStock
CHMPCFF134.2.5 CHMPCFF134.5 FLUO010413-5G FLUO010413-25G FLUO010413-100G
2-Chlorisonicotinsäure
2-Chlorisonicotinsäure
Formel: C₆H₄ClNO₂
MW: 157.56 g/mol
MDL Number: MFCD00191402
CAS-Nummer: 6313-54-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge