2-Chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013882-1G 013882-5G 013882-25G
FLUO013882-1GEA 31.1 EUR InStock
FLUO013882-1G FLUO013882-5G FLUO013882-25G
2-Chlor-3-fluorpyridin
2-Chloro-3-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MW: 131.54 g/mol
MDL Number: MFCD03095302
CAS-Nummer: 17282-04-1
UN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge