2-Amino-5-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
A46803-100G A46803-25G
SIALA46803-100GEA 65.8 EUR InStock
SIALA46803-100G SIALA46803-25G
2-Amino-5-chlorpyridin, Sigma-Aldrich®
2-Amino-5-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
MW: 128.56 g/mol
Siedepunkt: 241
Melting Pt: 129…131 °C
Dichte: 1.514 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006324
CAS-Nummer: 1072-98-6
EINECS: 214-020-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge