Nicotinonitril ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A14850.0E A14850.22 A14850.36
A14850.0EEA 430 EUR InStock
A14850.0E A14850.22 A14850.36
Nicotinonitril ≥98%
Nicotinonitril
Purity: 98% CAS No.: 100-54-9 Molecular Formula: C6H4N2 Formula Weight: 104.11 Flash Point: 84°(183°F) Odour: Pungent Boiling Point: 206-208° Beilstein Reference: 107711 MDL No.: MFCD00006372
Formel: C₆H₄N₂
Siedepunkt: 206…208 °C
Melting Pt: 48…51 °C
Dichte: 1,16
Flash-Pt: 84 °C (183 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087130
CAS-Nummer: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge