Nicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C94807-100G C94807-5G
SIALC94807-100GEA 48.9 EUR InStock
SIALC94807-100G SIALC94807-5G
Nicotinonitril, Sigma-Aldrich®
Nicotinonitril
Formel: C₆H₄N₂
Siedepunkt: 206,2 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 48…51 °C
Dichte: 1,159 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00087130
CAS-Nummer: 100-54-9
EINECS: 202-863-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge