2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
P64405-100G P64405-25G P64405-5G
SIALP64405-100GEA 147 EUR InStock
SIALP64405-100G SIALP64405-25G SIALP64405-5G
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
2,3-Pyridindicarbonsäureanhydrid
Formel: C₇H₃NO₃
MW: 149.11 g/mol
Siedepunkt: 360
Melting Pt: 146
MDL Number: MFCD00005915
CAS-Nummer: 699-98-9
EINECS: 211-834-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge