Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Run-R 300, Heckel
Lieferant: UVEX
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
6266344 6266345 6266346 6266347 6266348 6266337 6266338 6266339 6266340 6266341 6266342 6266343
UVEX6266344EA 0 EUR InStock
UVEX6266344 UVEX6266345 UVEX6266346 UVEX6266347 UVEX6266348 UVEX6266337 UVEX6266338 UVEX6266339 UVEX6266340 UVEX6266341 UVEX6266342 UVEX6266343
Sicherheits-Halbstiefel, Schnürsystem, Run-R 300, Heckel
Schuhe und Stiefel
Metallfreier, flexibler und leichter Sicherheits-Halbstiefel aus geöltem Hydroveloursleder, Obermaterial beständig gegen das Eindringen von Flüssigkeiten, mit einer doppelt dichten PU2D-Sohle, die sehr rutschfest und beständig gegen Öle und Kohlenwasserstoffe ist.
  • 3-D-Polyester-Mesh-Futter
  • Anatomisch geformte Hygiene-Einlegesohle
  • Stoßdämpfende Ferse und Front
  • Metallfreie Zehenschutzkappe (200 J)
  • Metallfreie, durchtrittsichere Zwischensohle
Metallfreies Modell für Handwerk, Leichtindustrie, Lager und Logistik, Fertigung, trockene Umgebungen, öffentlichen Dienst und feuchte Umgebungen.
Farbe: Schwarz/orange
Gewicht: 550 g
Zertifizierungen: EN ISO 20345:2011; S3, SRC
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge