2-Amino-6-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
024171-1G 024171-5G
FLUO024171-1GEA 30.8 EUR InStock
FLUO024171-1G FLUO024171-5G
2-Amino-6-fluorpyridin
2-Amino-6-fluorpyridin
Formel: C₅H₅FN₂
MDL Number: MFCD04114200
CAS-Nummer: 1597-32-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge