2-Amino-5-nitropyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
010697-25G 010697-100G
FLUO010697-25GEA 42.9 EUR InStock
FLUO010697-25G FLUO010697-100G
2-Amino-5-nitropyridin
2-Amino-5-nitropyridin
Formel: C₅H₅N₃O₂
Melting Pt: 185…188 °C
Dichte: 1,623 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006325
CAS-Nummer: 4214-76-0
EINECS: 224-145-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge