3,4-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
D7148-5G D7148-1G
SIALD7148-5GEA 116 EUR InStock
SIALD7148-5G SIALD7148-1G
3,4-Diaminopyridin, Sigma-Aldrich®
3,4-Diaminopyridin
Formel: C₅H₇N₃
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 218…219 °C
Flash-Pt: 240 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006401
CAS-Nummer: 54-96-6
EINECS: 200-220-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,03006
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge