2-Methoxy-3-nitropyridin
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SPB06058.1 SPB06058EA SPB06058EE
MAYBSPB06058.1EA 0 EUR InStock
MAYBSPB06058.1 MAYBSPB06058EA MAYBSPB06058EE
2-Methoxy-3-nitropyridin
2-Methoxy-3-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
Melting Pt: 149…150 °C
MDL Number: MFCD00023459
CAS-Nummer: 20265-35-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge