Pyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ100
131652-100G 131652-25G
SIAL131652-100GEA 81.3 EUR InStock
SIAL131652-100G SIAL131652-25G
Pyridin-N-oxid, Sigma-Aldrich®
Pyridin-N-oxid
Formel: C₅H₅NO
MW: 95.1 g/mol
Siedepunkt: 270
Melting Pt: 61…64 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00006194
CAS-Nummer: 694-59-7
EINECS: 211-774-6
Merck Index: 12,08155
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge