4-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
460621-25ML 460621-5ML
SIAL460621-25MLEA 298 EUR InStock
SIAL460621-25ML SIAL460621-5ML
4-Methoxypyridin, Sigma-Aldrich®
4-Methoxypyridine
Formel: C₆H₇NO
MDL Number: MFCD00674049
CAS-Nummer: 620-08-6
EINECS: 210-624-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge