3-Hydroxy-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
122505-100G 122505-25G
SIAL122505-100GEA 380 EUR InStock
SIAL122505-100G SIAL122505-25G
3-Hydroxy-2-pyridon, Sigma-Aldrich®
3-Hydroxy-2-pyridon
Formel: C₅H₅NO₂
Siedepunkt: 315 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 244…246 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006271
CAS-Nummer: 16867-04-2
EINECS: 240-887-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge