Pyridin, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
07051.3700 07051.4700 07051.8500 07051.1700 07051.2700 07051.5500
KRAF07051.3700EA 119 EUR InStock
KRAF07051.3700 KRAF07051.4700 KRAF07051.8500 KRAF07051.1700 KRAF07051.2700 KRAF07051.5500
Pyridin, reinst
Pyridine
Formel: C₅H₅N
MW: 79.1 g/mol
Siedepunkt: 115
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 0.983 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 17
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011732
CAS-Nummer: 110-86-1
EINECS: 203-809-9
UN: 1282
ADR: 3 II
Merck Index: 13,08060
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f9c5934940218027dae0d80a1f98b6d5179c0a8&vid=5dc7f822262726db0427fe8ab02ba2d8cf31c801&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge