2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CFF291.25 002493-1G 002493-5G 002493-25G
CHMPCFF291.25EA 532 EUR InStock
CHMPCFF291.25 FLUO002493-1G FLUO002493-5G FLUO002493-25G
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
2-Amino-3-brom-5-methylpyridin
Formel: C₆H₇BrN₂
MW: 187.04 g/mol
MDL Number: MFCD00068231
CAS-Nummer: 17282-00-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge