2-Fluor-3-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
001764-1G 001764-25G
FLUO001764-1GEA 32 EUR InStock
FLUO001764-1G FLUO001764-25G
2-Fluor-3-methylpyridin
2-Fluor-3-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
MW: 111.12 g/mol
MDL Number: MFCD00041223
CAS-Nummer: 2369-18-8
UN: 1993
ADR: 3 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge