2-Fluor-5-methylpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
008920-5G 008920-25G
FLUO008920-5GEA 0 EUR InStock
FLUO008920-5G FLUO008920-25G
2-Fluor-5-methylpyridin
2-Fluor-5-methylpyridin
Formel: C₆H₆FN
Siedepunkt: 152…155 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,077 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041225
CAS-Nummer: 2369-19-9
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge