2-(2-Aminoethyl)pyridin 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
103690100 103690010 103690500
ACRO103690100EA 136 EUR InStock
ACRO103690100 ACRO103690010 ACRO103690500
2-(2-Aminoethyl)pyridin 95%
2-(2-Aminoethyl)pyridin
Formel: C₇H₁₀N₂
Siedepunkt: 105…106 °C (10 mmHg)
Dichte: 1,021 g/cm³
Flash-Pt: 100 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006367
CAS-Nummer: 2706-56-1
EINECS: 220-295-1
UN: 2735
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5340 to 1.5380 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge