2-Amino-6-methylpyridin 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
104400050 104401000 104405000
ACRO104400050EA 23.7 EUR InStock
ACRO104400050 ACRO104401000 ACRO104405000
2-Amino-6-methylpyridin 98%
2-Amino-6-methylpyridin
Formel: C₆H₈N₂
Siedepunkt: 208…209 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 40…45 °C
Flash-Pt: 103 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006331
CAS-Nummer: 1824-81-3
EINECS: 217-360-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white to yellow to light orange Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥97.5 %
Particle size ≤0.4 % (dust)
pH 3.5 to 6
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge